Kluczowe dokumenty
PZ0185
PF-431396 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[2-[[[2-[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-indol-5-yl)amino]-5-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl]amino]methyl]phenyl]-N-methyl-Methanesulfonamide hydrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
off-white to blue-gray
rozpuszczalność
DMSO: ≥10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.CN(c1ccccc1CNc2nc(Nc3ccc4NC(=O)Cc4c3)ncc2C(F)(F)F)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C22H21F3N6O3S.H2O/c1-31(35(2,33)34)18-6-4-3-5-13(18)11-26-20-16(22(23,24)25)12-27-21(30-20)28-15-7-8-17-14(9-15)10-19(32)29-17;/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3,(H,29,32)(H2,26,27,28,30);1H2
Klucz InChI
XSXCARUUZVMRGX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
We offers many products related to Fak for your research needs.