Kluczowe dokumenty
PZ0159
MCOPPB trihydrochloride hydrate
>98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[1-(1-Methylcyclooctyl)-4-piperidinyl]-2-[(3R)-3-piperidinyl]-1H-benzimidazole trihydrochloride hydrate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
>98% (HPLC)
Postać
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to tan
rozpuszczalność
H2O: ≥13 mg/mL
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O.Cl.Cl.Cl.CC1(CCCCCCC1)N2CCC(CC2)n3c(nc4ccccc34)[C@@H]5CCCNC5
InChI
1S/C26H40N4.3ClH.H2O/c1-26(15-7-3-2-4-8-16-26)29-18-13-22(14-19-29)30-24-12-6-5-11-23(24)28-25(30)21-10-9-17-27-20-21;;;;/h5-6,11-12,21-22,27H,2-4,7-10,13-20H2,1H3;3*1H;1H2
Klucz InChI
UQBVSGBDJOJHIP-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.