Merck
PZ0113
Sigma-Aldrich
PD173952
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-(2,6-Dichlorophenyl)-8-methyl-2-(4-morpholin-4-ylphenylamino)-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one, PD-173952
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H21Cl2N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
yellow to green
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1C(=O)C(=Cc2cnc(Nc3ccc(cc3)N4CCOCC4)nc12)c5c(Cl)cccc5Cl
InChI
1S/C24H21Cl2N5O2/c1-30-22-15(13-18(23(30)32)21-19(25)3-2-4-20(21)26)14-27-24(29-22)28-16-5-7-17(8-6-16)31-9-11-33-12-10-31/h2-8,13-14H,9-12H2,1H3,(H,27,28,29)
Klucz InChI
XZEJMVDCQZRHLN-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
PD173952 is a Src family kinase inhibitor.
Cechy i korzyści
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexander Rohe et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(15), 4936-4942 (2015-06-11)
Myt1 kinase is a member of the Wee-kinase family involved in G2/M checkpoint regulation of the cell cycle. So far, no peptide substrate suitable for activity-based screening has been reported, hampering systematic development of Myt1 kinase inhibitors. Myt1 inhibitors had
Produkty
Src jest pierwotnym członkiem grupy niereceptorowych kinaz białkowo-tyrozynowych określanych jako kinazy z rodziny Src (SFK). Dowiedz się więcej o SFK, które u ludzi składają się z ośmiu członków, niewielkiej grupy nietypowych członków i dwóch powiązanych kinaz.
We offer many products related to Src for your research needs.