Kluczowe dokumenty
PZ0106
SC-236
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[5-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-benzenesulfonamide, SC-58236
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: >20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-n2nc(cc2-c3ccc(Cl)cc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H11ClF3N3O2S/c17-11-3-1-10(2-4-11)14-9-15(16(18,19)20)22-23(14)12-5-7-13(8-6-12)26(21,24)25/h1-9H,(H2,21,24,25)
Klucz InChI
NSQNZEUFHPTJME-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)