Kluczowe dokumenty
PZ0007
Azithromycin dihydrate
≥98% (HPLC), powder, 50S ribosomal subunit formation and elongation inhibitor
Synonim(y):
1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-alpha-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10- trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-beta-D-xylohexopyranosyl]oxy]-, [2R-(2R, 3S, 4R, 5R, 8R, 10R, 11R, 12S, 13S, 14R)]- dihydrate, N-Methyl-11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycin A, CP-62993
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Azithromycin dihydrate, ≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: >20 mg/mL
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O.O.CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C38H72N2O12.2H2O/c1-15-27-38(10,46)31(42)24(6)40(13)19-20(2)17-36(8,45)33(52-35-29(41)26(39(11)12)16-21(3)48-35)22(4)30(23(5)34(44)50-27)51-28-18-37(9,47-14)32(43)25(7)49-28;;/h20-33,35,41-43,45-46H,15-19H2,1-14H3;2*1H2/t20-,21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-;;/m1../s1
Klucz InChI
SRMPHJKQVUDLQE-KUJJYQHYSA-N
Zastosowanie
- in blocking buffer (5% bovine serum albumin) for indirect immunofluorescence
- in treating the U87 cells for cell-viability assay and flow cytometry analysis to study the Zika virus infection in glial cells
- in antibiotic co-treatment experiments, to compare its antibacterial activity with PYRRO-C3D against Streptococcus pneumoniae biofilms
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)