PLA0009
Rabbit anti-USP7 Antibody, Affinity Purified
Synonim(y):
HAUSP, Herpes virus-associated ubiquitin-specific protease, Herpesvirus-associated ubiquitin-specific protease, TEF1, deubiquitinating enzyme 7, ubiquitin specific protease 7 (herpes virus-associated), ubiquitin thioesterase 7, ubiquitin-specific-processing protease 7
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nr dostępu
NP_003461.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
rabbit ... USP7(7874)
Immunogen
Postać fizyczna
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)