PLA0002
Rabbit anti-Phospho BRCA1 (S1524) Antibody, Affinity Purified
Synonim(y):
BRCA1/BRCA2-containing complex, BRCAI, BRCC1, BROVCA1, FANCS, Fanconi anemia, IRIS, PNCA4, PPP1R53, PSCP, RING finger protein 53, RNF53, breast and ovarian cancer susceptibility protein 1, breast and ovarian cancer sususceptibility protein 1, breast cancer 1, complementation group S, early onset, early onset breast cancer 1, protein phosphatase 1, regulatory subunit 53, subunit 1, truncated BRCA1, truncated breast and ovarian cancer susceptibility protein 1, truncated breast and ovarian cancer sususceptibility protein 1, truncated breast cancer type 1 susceptibility protein
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
reaktywność gatunkowa
human
metody
proximity ligation assay: 1:1,000-1:10,000
western blot: 1:500- 1:5,000
nr dostępu
NP_009225.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer1524)
informacje o genach
human ... BRCA1(672)
Immunogen
Postać fizyczna