P7237
Greiner CELLSTAR® dish
diam. × H 60 mm × 15 mm, vented
Synonim(y):
cell culture dish, cell culture plate, cell culture plates, Greiner CELLSTAR® cell culture dishes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
round
sterylność
sterile
Właściwości
lid
opakowanie
case of 600 ea (Internal packs of 10)
producent / nazwa handlowa
Greiner 628160
śr. × wys.
60 mm × 15 mm
pojemność naczynia
28 mL
śr. naczynia
60 mm
powierzchnia
21 cm^2
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Naczynia Greiner CELLSTAR™ są produkowane z wysoce przezroczystego, krystalicznie czystego polistyrenu dla optymalnych badań mikroskopowych.
- Obróbka powierzchniowa zapewnia optymalne przyleganie komórek i ich maksymalną proliferację.
- Wentylowane - aby ułatwić optymalną wymianę gazową.
- Naczynia można układać w stosy, co zapewnia wygodną opcję oszczędzania miejsca.
- Wolne od wykrywalnego RNA, DNA, endotoksyn i ludzkiego DNA.
- Wolne od pirogenów i nietoksyczne.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)