P5739
Placenta Growth Factor-2 from mouse
lyophilized powder, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, suitable for cell culture
Synonim(y):
PGF-2, PlGF-2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Próba
>97% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
~38 kDa by SDS-PAGE
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Pgf(18654)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
VEGF-A stymuluje wzrost naczyń krwionośnych poprzez proliferację, migrację i przeżycie komórek śródbłonka podczas rozwoju embrionalnego.
Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a family of closely related growth factors having a conserved pattern of eight cysteine residues and sharing common VEGF receptors. VEGF-A (VEGF) is a potent growth factor for blood vessel endothelial cells, showing pleiotropic responses that facilitate cell migration, proliferation, tube formation, and survival. In the developing embryo VEGF-A mRNA is expressed by cells within tissues undergoing capillarization.