Kluczowe dokumenty
P5687
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Prostatic Acid Phosphatase, Human antibody produced in mouse
clone PAP-12, ascites fluid
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PAP-12, monoclonal
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:800 using purified preparation of human prostatic acid phosphatase
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACPP(55)
Opis ogólny
Przeciwciała lokalizują podjednostkę 48 kDa kwaśnej fosfatazy prostaty w immunoblottingu, stosując warunki redukujące i denaturujące, bez reaktywności krzyżowej z antygenem specyficznym dla prostaty lub innymi białkami ludzkiej surowicy lub tkanki.
Immunogen
ludzka kwaśna fosfataza prostaty
Działania biochem./fizjol.
Kwaśna fosfataza prostaty (PAP) jest niespecyficzną fosfomonoesterazą syntetyzowaną w komórkach nabłonka gruczołu krokowego. Główną funkcją PAP jest regulacja wzrostu komórek prostaty. Poziom PAP służy jako marker progresji raka prostaty. Stwierdzono, że PAP wykazuje działanie antynocyceptywne w bólu neuropatycznym i zapalnym, który jest charakterystyczny dla bólu kostnego wywołanego nowotworem.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lei Chen et al.
Pain physician, 16(6), 533-546 (2013-11-29)
Cancer-induced bone pain (CIBP) is a severe chronic pain that is less than adequately controlled by conventional analgesics. Prostatic acid phosphatase (PAP) has been considered as a diagnostic marker for prostate cancer and its transmembrane isoform has been reported to
Hoon Young Kong et al.
Biomolecules & therapeutics, 21(1), 10-20 (2013-09-07)
Prostate cancer is one of the most prevalent non-skin related cancers. It is the second leading cause of cancer deaths among males in most Western countries. If prostate cancer is diagnosed in its early stages, there is a higher probability
Paulo R Bueno et al.
Nanoscale, 9(40), 15362-15370 (2017-10-04)
The application of nanoscale capacitance as a transduction of molecular recognition relevant to molecular diagnostics is demonstrated. The energy-related signal relates directly to the electron occupation of quantized states present in readily fabricated molecular junctions such as those presented by