Merck
P3862
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PKB (pThr308) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-phospho-Akt
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 56 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
metody
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a whole extract of PDGF-treated mouse fibroblast NIH3T3 cells and a whole extract of H2O2-treated rat fibroblast Rat-1 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr308)
informacje o genach
human ... AKT1(207)
mouse ... Akt1(11651)
rat ... Akt1(24185)
Opis ogólny
Kinaza białkowa B (PKB, znana również jako Akt) jest kinazą białkową serynowo-treoninową i kluczowym regulatorem procesów transdukcji sygnału. Ważne procesy, takie jak cykl komórkowy, proliferacja i apoptoza, są regulowane przez PKB w odpowiedzi na bodźce, takie jak czynniki wzrostu, insulina i cytokiny. Zidentyfikowano trzy izoformy PKB: α, β i γ. PKB α ulega nadekspresji w liniach komórkowych raka piersi, podczas gdy PKB β ulega nadekspresji w raku jajnika i trzustki. Po stymulacji komórek przez czynniki wzrostu lub insulinę, PKB α przemieszcza się do błony komórkowej, gdzie ulega pełnej aktywacji poprzez fosforylację na Thr308 i Ser 473 przez PDK1 i PDK2. PKB α odgrywa kluczową rolę w kilku dalszych szlakach zaangażowanych w syntezę glikogenu, translację białek i proliferację komórek. PKB jest również silnym inhibitorem apoptotycznej śmierci komórek poprzez tłumienie śmierci indukowanej przez BAD
Anty-fosfo PKB (pThr308) rozpoznaje PKB fosforylowany przy treoninie 308 (56 kDa).
Immunogen
syntetyczny fosfopeptyd odpowiadający regionowi pThr308 ludzkiego PKBα (aminokwasy 301-315).
Zastosowanie
Anty-fosfo-PKB (pThr308) może być stosowany do wykrywania i lokalizacji fosfo-PKB metodą immunoblottingu. Minimalne rozcieńczenie 1:1000 może być stosowane do wykrywania przez immunoblotting w mysich komórkach NIH3T3 poddanych działaniu PDGF i linii komórkowej fibroblastów Rat-1 poddanej działaniu nadtlenku.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M A Lawlor et al.
Journal of cell science, 114(Pt 16), 2903-2910 (2001-11-01)
The serine/threonine protein kinase PKB (also known as Akt) is thought to be a key mediator of signal transduction processes. The identification of PKB substrates and the role PKB phosphorylation plays in regulating these molecules have been a major focus
Cellular survival: a play in three Akts.
S R Datta et al.
Genes & development, 13(22), 2905-2927 (1999-12-02)
D R Alessi et al.
Current biology : CB, 7(4), 261-269 (1997-04-01)
Protein kinase B (PKB), also known as c-Akt, is activated rapidly when mammalian cells are stimulated with insulin and growth factors, and much of the current interest in this enzyme stems from the observation that it lies 'downstream' of phosphoinositide
Christiane E Koch et al.
Endocrinology, 155(5), 1806-1816 (2014-02-26)
Adiponectin, an adipocyte-derived hormone, regulates glucose and lipid metabolism. It is also antiinflammatory. During obesity, adiponectin levels and sensitivity are reduced. Whereas the action of adiponectin in the periphery is well established the neuroendocrine role of adiponectin is largely unknown.
Lingxiang Yu et al.
Cancer epidemiology, 38(4), 408-413 (2014-06-14)
Previous evidence has shown that microRNA (miR)-224 may function as an onco-miRNA in hepatocellular carcinoma (HCC) cells by activating AKT signaling. However, little is known about the clinical significance of the combined expression of miR-224 and phosphorylated-AKT (pAKT) on human