Key Documents
P2122
Anti-phospho-Dynamin (pSer778) antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, aqueous glycerol suspension
About This Item
pochodzenie biologiczne
sheep
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
aqueous glycerol suspension
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
western blot: 1:1000 using rat brain synaptosomal lysate.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer778)
informacje o genach
human ... DNM1(1759) , DNM2(1785) , DNM3(26052)
mouse ... Dnm1(13429) , Dnm2(13430) , Dnm3(103967)
rat ... Dnm1(140694) , Dnm2(25751) , Dnm3(171574)
Immunogen
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1