P1178
Phloroglucinol
suitable for plant cell culture, BioReagent
Synonim(y):
1,3,5-Trihydroxybenzene
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioReagent
Postać
powder
metody
cell culture | plant: suitable
Zastosowanie
agriculture
ciąg SMILES
Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
Klucz InChI
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2