Kluczowe dokumenty
P1152
Poly(Ala, Glu, Lys, Tyr) 6:2:5:1 hydrobromide
Ala:Glu:Lys:Tyr (6:2:5:1), mol wt 20,000-30,000
Synonim(y):
(L-Ala, L-Glu, L-Lys, L-Tyr)n ·HBr, COP-1
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
proporcje
Ala:Glu:Lys:Tyr (6:2:5:1)
masa cząsteczkowa
20,000-30,000
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 56
new score: 39
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Safer Solvents and Auxiliaries
Reduce Derivatives
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
white to off-white
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C9H11NO3.C6H14N2O2.C5H9NO4.C3H7NO2/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;1-2(4)3(5)6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t8-;5-;3-;2-/m0000/s1
Klucz InChI
YLOCGHYTXIINAI-XKUOMLDTSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Reported to have suppressive effect on experimental allergic encephalomyelitis induced in laboratory animals.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Produkty
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.