Kluczowe dokumenty
P0869
Monoclonal Anti-Peroxisome Proliferator Activated Receptor α antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 3B6/PPAR, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PPARα
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B6/PPAR, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
western blot: 2-5 μg/mL using human, mouse and rat
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPARA(5465)
mouse ... Ppara(19013)
rat ... Ppara(25747)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?