Key Documents
P0090
Anti-PMP70−Atto 488 antibody produced in rabbit
1.5-3 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-70 kDa Peroxisonal membrane protein, Anti-ABCD3, Anti-PXMP1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
Atto 488 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
warunki przechowywania
protect from light
stężenie
1.5-3 mg/mL
metody
direct immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human HeLa cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCD3(5825)
mouse ... Abcd3(19299)
rat ... Abcd3(25270)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie