About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
Polecane produkty
Materiały
epoxy shaft
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 83033965
zakres pomiaru pH
0.00-14 pH unit
zakres pomiaru temperatury
0.0-80 °C
Opis ogólny
Wszystkie elektrody zawierają czujnik temperatury, który umożliwia automatyczną kompensację temperatury i zapewnia dokładne pomiary.
Zastosowanie
pH, wartość referencyjna, potencjał oksydacyjno-redukcyjny (ORP), przewodność, tlen rozpuszczony (DO), pomiar temperatury
Cechy i korzyści
Może być używany w połączeniu ze wszystkimi stacjonarnymi i przenośnymi miernikami Starter.
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)