OH83021360EU
Ohaus® Explorer® Precision Balance
Model EX6202, weighing capacity 6200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, Schuko plug
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 83021360EU
zakres pomiaru nośności
6200 g, resolution: 0.01 g
Szer. szalki × dł.
20 cm × 19 cm
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
OH83021360EU-1EA | 4065266754742 |