OH83021333EU
Ohaus® Explorer® Analytical Balance
Model EX224M, weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 230 V, Schuko plug
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 83021333EU
zakres pomiaru nośności
220 g, resolution: 0.1 mg
śr. szalki
9 cm