Kluczowe dokumenty
OH30139519
Ohaus® Explorer® Semi-Micro Balance
Model EX225M/AD, weighing capacity 220 g, resolution: 0.01 mg, AC/DC input 230 V, universal plug set
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30139519
zakres pomiaru nośności
220 g, resolution: 0.01 mg
śr. szalki
8 cm
Opis ogólny
Gdy praca laboratoryjna i badania wymagają dokładności do setnych części tysiąca, po prostu nie ma miejsca na błędy. Seria półmikrowag Explorer została zaprojektowana z wykorzystaniem technologii zapewniającej dokładność bardzo specyficznych wyników ważenia. Wyrafinowane laboratoria wymagające dokładności i poszukujące innowacyjnej technologii do uzyskiwania wyników pomiarów mogą znaleźć obie te cechy w półmikrowagach Explorer.
Zastosowanie
Ważenie, ważenie procentowe, liczenie części, ważenie kontrolne, ważenie dynamiczne/zwierząt, napełnianie, sumowanie, recepturowanie, ważenie różnicowe, określanie gęstości, utrzymywanie wartości szczytowej, regulacja pipet, SQC
Cechy i korzyści
W pełni automatyczny system kalibracji wewnętrznej, krótki czas stabilizacji, cztery czujniki bezdotykowe, wbudowany jonizator z automatycznymi modelami drzwi, do 14 języków obsługi, dostępne modele OIML, funkcja SAVE to USB, przełącznik blokady menu, uchwyt zabezpieczający, zintegrowany hak do ważenia poniżej wagi, zdejmowana platforma wagowa ze stali nierdzewnej, wskaźnik stabilności, wskaźniki przeciążenia i niedociążenia, automatyczny tryb gotowości.
Informacje prawne
Explorer is a registered trademark of Ohaus Corp.
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)