OH30100608
Ohaus® Adventurer® Analytical Balance
Model AX423/E, weighing capacity 420 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30100608
zakres pomiaru nośności
420 g, resolution: 0.001 g
śr. szalki
13 cm
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)