About This Item
Kod UNSPSC:
41115603
Polecane produkty
Materiały
epoxy shaft
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30073971
zakres pomiaru pH
0.00-14 pH unit
zakres pomiaru temperatury
0.0-99.0 °C
moc baterii
4 × 1.5 V, 200 hr life
Opis ogólny
Dzięki wytrzymałej, wodoodpornej obudowie ABS o stopniu ochrony IP67, ochronnej osłonie czujnika i funkcji automatycznego wyłączania, która wydłuża żywotność baterii, mierniki piórkowe OHAUS mogą wytrzymać ciągłe użytkowanie w trudnych, wilgotnych warunkach.
Zastosowanie
pH, potencjał oksydacyjno-redukcyjny (ORP), przewodność, tlen rozpuszczony (DO), zasolenie, całkowite rozpuszczone substancje stałe (TDS), pomiar temperatury
Cechy i korzyści
Łatwo wymienialne elektrody, funkcja automatycznego wyłączania
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)