Kluczowe dokumenty
MT30266626
Mettler Toledo FiveEasy pH / mV bench meter
model, F20, Kit including plastic LE438 3-in-1 pH electrode, AC/DC input 230 V AC, universal plug set
Synonim(y):
Miernik Fiveeasy, Miernik pH, Stacjonarny miernik pH
About This Item
Kod UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.79
Właściwości
BNC/cinch connector
display 4.3 in. LCD
model F20
zakres pomiaru pH
0-14 pH unit, accuracy: ±0.01, resolution: 0.01
zakres pomiaru temperatury
0-100 °C, accuracy: ±0.5 °C, resolution: 0.1 °C
moc baterii
12 V
Opis ogólny
Idealnie nadające się do zastosowań laboratoryjnych, nowe przyrządy stacjonarne FiveEasy i FiveEasy Plus zapewniają wysokiej jakości pomiary pH/mV lub przewodności za jednym kliknięciem przycisku. Kompaktowa konstrukcja i różne możliwości eksportu danych sprawiają, że przyrządy z serii FiveEasy są idealnym towarzyszem do uzyskiwania wiarygodnych danych pomiarowych, a wszystko to w rozsądnej cenie.
Cechy i korzyści
Intuicyjna obsługa - łatwe pomiary
Intuicyjne rozmieszczenie przycisków i proste menu sprawiają, że pomiary można wykonać za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Kompaktowa konstrukcja - oszczędność miejsca
Dzięki kompaktowej konstrukcji mierniki z serii Five zajmują niewiele miejsca na stole. Uchwyt czujnika można łatwo zdjąć i przechowywać z boku miernika po użyciu.
Szybka łączność - prosty i bezpieczny transfer danych
Mierniki serii FiveEasy Plus umożliwiają eksport danych bezpośrednio do drukarki lub komputera w celu dalszego przetwarzania za pomocą portów RS232 lub USB.
Inne uwagi
Idealnie nadaje się do szerokiego zakresu próbek wodnych.
Informacje prawne
FiveEasy is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)