Merck
N8164
Sigma-Aldrich
NSC727447
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylic acid amide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
NC(=O)c1c(N)sc2CCCCCc12
InChI
1S/C10H14N2OS/c11-9(13)8-6-4-2-1-3-5-7(6)14-10(8)12/h1-5,12H2,(H2,11,13)
Klucz InChI
LULYZYNTDPUEKK-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
NSC727447 is an inhibitor of ribonuclease H (Rnase H) of HIV-1 and HIV-2.
NSC727447 is an inhibitor of ribonuclease H (Rnase H) of HIV-1 and HIV-2. NSC727447 has little activity against E. coli RNase H, but great selectivity over human Rnase H.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)