Merck
N4038
Sigma-Aldrich
Anti-NAV3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
enhanced validation
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Neuron navigator 3, Anti-Pore membrane and/or filament interacting like protein 1 (POMFIL1), Anti-STEERIN3, Anti-human UNC-53 homolog (unc53H3)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~280 kDa
reaktywność gatunkowa
rat (predicted), human, mouse (predicted)
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1 mg/mL
metody
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cells lysate expressing human NAV3 fusion protein
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NAV3(89795)
mouse ... Nav3(260315)
rat ... Nav3(314814)
Opis ogólny
NAV3 (neuron navigator 3, znany również jako unc-53H3, steerin3, POMFIL1) należy do rodziny białek neuron navigator (NAV). Białka NAV ulegają ekspresji głównie w układzie nerwowym. Ekspresja NAV3 jest wykrywana w mózgu.
NAV3 składa się z domeny homologii kalponiny (CH), domeny oddziałującej z cytoszkieletem (CSID), czterech domen typu coiled-coil (CC) i domeny AAA.
Neuron navigator 3 (NAV3) wykazuje wysoką ekspresję w nowotworach. Posiada domeny wiążące aktynę, a kodujący go gen jest zlokalizowany na chromosomie 12q21.
Specyficzność
Anty-NAV3 (N-końcowy) specyficznie rozpoznaje ludzki NAV3.
Działania biochem./fizjol.
Delecje i translokacje genu NAV3 dotyczą pacjentów z zaawansowaną grzybicą lub zespołem Sezary'ego, najczęstszymi postaciami pierwotnie skórnego chłoniaka T-komórkowego (CTCL), co sugeruje, że mogą one stanowić nowe narzędzie diagnostyczne.
NAV3 (neuron navigator 3) został zasugerowany jako nowy gen supresorowy nowotworu. Jest to przypuszczalny gen supresorowy o wystarczającej haploinie, który pomaga we wzroście, różnicowaniu i apoptozie komórek chłoniaka skórnego T-komórkowego (CTCL).
Wykazano, że neuron nawigator 3 (NAV3) kontroluje migrację i inwazję komórek nabłonkowych. Po aktywacji przez czynniki wzrostu, NAV3 zajmuje końce mikrotubul i stymuluje ich wzrost.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Apoorva Uboveja et al.
Oncogenesis, 9(2), 12-12 (2020-02-08)
p73 is a member of the p53 tumor suppressor family, which transactivates p53-responsive genes and mediates DNA damage response. Recent evidences suggest that p73 exerts its tumor suppressor functions by suppressing metastasis, but the exact mechanism remains unknown. Here, we
Primary cutaneous T-cell lymphomas show a deletion or translocation affecting NAV3, the human UNC-53 homologue
Karenko Leena, et al.
Cancer Research, 65(18), 8101-8110 (2005)
Hadas Cohen-Dvashi et al.
EMBO molecular medicine, 7(3), 299-314 (2015-02-14)
Dissemination of primary tumor cells depends on migratory and invasive attributes. Here, we identify Navigator-3 (NAV3), a gene frequently mutated or deleted in human tumors, as a regulator of epithelial migration and invasion. Following induction by growth factors, NAV3 localizes
E Carlsson et al.
British journal of cancer, 106(3), 517-524 (2011-12-17)
The recently described navigator proteins have a multifaceted role in cytoskeletal dynamics. We report here on the relevance of one of them, navigator 3 (NAV3), in colorectal cancer (CRC). We analysed changes in chromosome 12 and NAV3 copy number in
Pilvi Maliniemi et al.
Experimental dermatology, 20(11), 926-931 (2011-10-15)
The neuron navigator 3 (NAV3) gene on chromosome 12q21 encodes a microtubule plus end tracking protein and belongs to the navigator family of cytoskeletal regulators. Loss of heterozygosity on 12q has previously been suggested to be associated with poor prognosis