Kluczowe dokumenty
N3019
2-Naphthoxyacetic acid
BioReagent, suitable for plant cell culture, crystalline
Synonim(y):
BNOA
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioReagent
Formularz
crystalline
metody
cell culture | plant: suitable
kolor
white to gray
mp
151-154 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
ciąg SMILES
OC(=O)COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O3/c13-12(14)8-15-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2,(H,13,14)
Klucz InChI
RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?