Kluczowe dokumenty
MTOXRTSUP
Sigma-Aldrich
RPTEC Tox Supplement
sterile-filtered, suitable for cell culture, add to 500 ML of basal medium
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.81
Poziom jakości
sterylność
sterile-filtered
Formularz
liquid
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Firma Sigma opracowała szereg specjalistycznych pożywek, które mają zapewnić optymalną wydajność w przypadku stosowania z określonymi liniami komórkowymi. Ten produkt składa się z 6 ml suplementu pożywki RPTEC Tox, który jest dodawany do pożywki podstawowej i innych składników wymienionych poniżej w celu wytworzenia 500 ml pożywki potrzebnej do zapewnienia optymalnych warunków hodowli ludzkich komórek nabłonkowych kanalików proksymalnych nerek (RPTEC) firmy Sigma w badaniach toksykologicznych nerek. Ostateczna pożywka RPTEC Tox została opracowana specjalnie do stosowania z ludzkimi komórkami RPTEC firmy Sigma, kontrolnymi komórkami klonu SA7K i różnymi komórkami knockout (KO).
Uwaga dotycząca przygotowania
Przygotuj Tox Medium uzupełniając 500 ml MEMα (M4526) 6,25 ml L-glutaminy (G7513), 6 ml RPTEC Tox Supplement (MTOXRTSUP) oraz 0,3 ml roztworu gentamycyny (G1397) i 0,03 ml roztworu amfoterycyny B (A2942). Pożywka Tox może być przechowywana w temperaturze 2-8 °C przez okres do 1 miesiąca. Podłoże to jest przeznaczone do stosowania w atmosferze powietrza o stężeniu 5%CO2.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marianne K Vormann et al.
The AAPS journal, 20(5), 90-90 (2018-08-16)
Proximal tubules in the kidney play a crucial role in reabsorbing and eliminating substrates from the body into the urine, leading to high local concentrations of xenobiotics. This makes the proximal tubule a major target for drug toxicity that needs
Produkty
AIM Biotech’s easy-to-use modular platform for conducting 3D cell culture into your research. The AIM Biotech organ-on-a-chip enables you to run simple assays or create more complex microphysiological systems. The versatile platform is suitable for a wide variety of cell types and is customizable for your specific needs.