MTCT8305
MTC™ Bio Culture Tubes
capacity 5 mL, polystyrene, sterile, pack of 1000 ea (40 x bag 25EA)
Synonim(y):
Probówki do przechowywania próbek PCR, plastikowa rurka, plastikowa rurka hodowlana, probówka hodowlana
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap (dual position snap cap)
polystyrene
round
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 1000 ea (40 x bag 25EA)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio T8305
Parametry
2000 × g speed (max)
pojemność
5 mL
śr. × dł.
12 mm × 75 mm
przydatność
suitable for (cell culture)
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- krystalicznie czysty polistyren
- stopniowany
- odporność na temperatury od 0°C do 70°C
- siły odśrodkowe do 2000×g
- Wolne od RNazy, DNazy, pirogenów i cytotoksyn
- sterylizowane do SAL 10-6 Podwójne podziałki co 0,2 ml i 0,5 m
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)