MTCT7955
MTC™ Bio Sample Transport Tubes
capacity 12 mL, round bottom
Synonim(y):
naczynie na odczynnik, probówka do przechowywania próbek, rurka stożkowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear
polypropylene
round bottom
screw cap
sterylność
sterile
Właściwości
graduation
opakowanie
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio T7955
pojemność
12 mL
śr. × dł.
16 mm × 100 mm
przydatność
suitable for (cell culture)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Szczelne zakrętki
- Białe nadrukowane podziałki
- Sterylne torebki po 100 probówek
- Białe miejsce do znakowania
- Samostojące / okrągłe dno
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)