Key Documents
MTCR1030
MTC Bio 4-Way Rack
new
holds 4 x 50 mL, 12 x 15 mL OR 32 x 1.5/2.0 mL, assorted colors
Synonim(y):
laboratory rack, tube holder
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
Materiały
assorted colors
Właściwości
holds 4 x 50 mL, 12 x 15 mL OR 32 x 1.5/2.0 mL
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio R1030
Opis ogólny
Rack, 4 way (4x50, 12x15, 32x1.5/0.5ml), Rainbow Pack, 5/pk
Cechy i korzyści
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • 6 types - for 0.2mL to 50mL
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio