MTCP80515S
MTC™ Bio Divided Reservoir
capacity 50 mL, sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Synonim(y):
naczynie na odczynnik, uchwyt na odczynnik
About This Item
Kod UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.12
Polecane produkty
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio P8051-5S
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zbiornik, dzielony, sterylny 50 ml, 5/ sterylny worek, 200/szt.
Cechy i korzyści
- Stopniowane ścianki wewnętrzne
- Dno w kształcie litery U z mikrowlewem
- Wylewki na wszystkich 4 rogach
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MTCP80515S-200EA | 4065271096912 |