Kluczowe dokumenty
MTCP80105S
MTC Bio Reservoir
capacity 10 mL, non-sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Synonim(y):
Pojemnik do przechowywania kriokomory, naczynie na odczynnik, uchwyt na odczynnik
About This Item
Kod UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.12
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
producent / nazwa handlowa
MTC Bio P8010-5S
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Zbiornik, sterylny 10 ml, 5/ sterylny worek, 200/szt.
Cechy i korzyści
  • Stopniowane ścianki wewnętrzne
  • Dno w kształcie litery U z mikrowlewem
  • Wylewki na wszystkich 4 rogach
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)