Kluczowe dokumenty
MTCP4300FT
MTC Bio Filtered Pipette Tips
capacity 300 μL, sterile, pkg of 960 ea (10 x racks 96ea)
Synonim(y):
conical tube, filter tip, pipetting tip
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
Materiały
clear
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
opakowanie
pkg of 960 ea (10 x racks 96ea)
producent / nazwa handlowa
MTC Bio P4300-FT
pojemność
300 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pipette Tips, Filtered, 300µL capacity, sterile, for 200µL and 300µL pipettes, 10 racks of 96 tips
Cechy i korzyści
  • For 300µL pipettes
  • Also fits most 200µL pipettes
  • Filtered or non-filtered
  • Pre-sterilized
  • Autoclavable box-rack
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio