MTCH68001M
MTC™ Bio Halo™ Lightweight Single Channel Pipettor
capacity 100-1000 μL
Synonim(y):
pipeta
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Właściwości
adjustable
manual
no. of channels 1
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio H6800-1M
pojemność
100-1000 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
12387 Pipetor jednokanałowy, lekki, 5-50 µl
Jako jeden z najlżejszych pipetorów, jakie kiedykolwiek wprowadzono na rynek, pipetor 12387 znacznie zmniejsza ryzyko powtarzających się urazów stresowych i ogólnego zmęczenia ramion, rąk i dłoni związanego z codziennym pipetowaniem. Zmniejszone siły uruchamiania i ergonomiczna konstrukcja sprawiają, że pipety 12387 są zrównoważone i naturalnie leżą w dłoni. Pipetor 12387 jest wyposażony w czterocyfrowy wyświetlacz mikrometryczny do precyzyjnego wyboru objętości i pokrętło regulacji z zabezpieczeniem DriftGuard, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań wymagających wyjątkowej dokładności. Dzięki zagłębionemu przyciskowi wyrzutnika i amortyzowanemu, pochłaniającemu wstrząsy ogranicznikowi, ergonomia wyrzucania końcówki została przeprojektowana, aby zmniejszyć obciążenie kciuka i stawów.
Cechy i korzyści
- 10-40% lżejszy niż wiodący konkurenci
- 4-cyfrowy mikrometr z zabezpieczeniem DriftGuard
- Ekskluzywny model 1250 µl dla końcówek o wydłużonej długości
- Port kalibracji obsługiwany przez użytkownika
- Kompatybilny z uniwersalnymi końcówkami
Informacje prawne
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)