MTCF4087
MTC™ Bio BioFlask™ Fernbach Flask
capacity 5.0 L, styrene-butadiene bottom (baffled), cap, vented, sterile, pack of 4 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
kolba hodowlana
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Materiały
bottom (baffles)
styrene-butadiene bottom (baffled)
sterylność
sterile
Właściwości
cap vented
opakowanie
pack of 4 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio F4087
pojemność
5.0 L
Opis ogólny
Kolba, Fernbach, styren-butadien, 5,0 l, dno z przegrodą i wentylowaną zakrętką, sterylna, pakowana pojedynczo, 4 / styren-butadien, ..5,0 l, dno z przegrodą i wentylowaną zakrętką, sterylna, pakowana pojedynczo, 4 / CS
Kolby Jumbo Fernbach wykonane ze styrenu-butadienu z polipropylenowymi zakrętkami, które są wentylowane membranami o grubości 0,2 µm w celu zwiększenia przepuszczalności powietrza i przyspieszenia wzrostu komórek. Rozmiar otworu jest zgodny z międzynarodowym standardem SBS, co umożliwia szybkie i bezpieczne podłączenie do sprzętu bioreaktora.
Cechy i korzyści
- Wentylowane zakrętki
- Dno płaskie lub z przegrodami
- Sterylność gamma (SAL 10-6)
- Wolne od pirogenów i RNazy/DNazy
- Indywidualnie pakowane
Informacje prawne
BioFlask is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)