Kluczowe dokumenty
MTCC2716
MTC Bio SpectraTube Centrifuge Tubes
capacity 15 mL, assorted colors, pack of 500 ea (20 x bags 25 ea, 4 bags of each color)
Synonim(y):
centrifuge tubes, conical tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.78
Materiały
assorted colors
clear
conical bottom
polypropylene
screw cap
sterylność
sterile
Właściwości
graduation
opakowanie
pack of 500 ea (20 x bags 25 ea, 4 bags of each color)
producent / nazwa handlowa
MTC Bio C2716
Parametry
12,000 × g speed
pojemność
15 mL
śr. × dł.
17 mm × 121 mm
przydatność
suitable for (stem cell research)
Opis ogólny
SpectraTubes Rainbow Capped Centrifuge Tubes, 15mL, sterile, individual color bags (B,G,R,Y,O), 25 tubes per bag, 500/cs
Cechy i korzyści
  • Color coded caps for easy sample identification
  • 15mL rated to 12,000xg
  • 50mL rated to 15,000xg
  • Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
  • Sterile (gamma) and individually packed
  • Leak Proof
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
SpectraTube is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)