MTCC1812
MTC™ Bio Transport/Mailing Tubes
size 10 mL, graduation (molded)
Synonim(y):
sample mailing tube, transportation tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear
conical (self standing)
polypropylene
screw cap
sterylność
sterile
Właściwości
graduation (molded)
opakowanie
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio C1812
śr. × dł.
16 mm × 80 mm
rozmiar
10 mL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Leak-proof, 1.25 turn screw-cap
- Meet 95kPa transportation guidelines
- Vivid, printed graduations
- Screw-caps attached
- Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)