Kluczowe dokumenty
MTCB6501W
MTC Bio Weigh Boat
diamond white, capacity 5 mL, L × W 35 mm × 55 mm
Synonim(y):
szalka ważąca
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
Materiały
diamond white
polystyrene
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio B6501W
dł. × szerokość
35 mm × 55 mm
pojemność
5 mL
Opis ogólny
Szalki wagowe MTC Bio są wykonane z antystatycznego polistyrenu i są odporne na temperatury do 90˚C, a także na działanie rozcieńczonych kwasów, alkoholi, zasad i roztworów wodnych. Ich elastyczność i gładkie powierzchnie wewnętrzne z zaokrąglonymi narożnikami pozwalają na łatwą dekantację sproszkowanych próbek. Płaskie dno zapewnia stabilność i zapobiega przewróceniu.
Łyżeczka wagowa, biała, 5 ml, 35 x 55 mm, w kształcie rombu, 500 sztuk w opakowaniu
Cechy i korzyści
  • Antystatyczna i biologicznie obojętna
  • Gładka powierzchnia / zaokrąglone rogi
  • Wgłębione rogi; precyzyjne nalewanie
  • Biały lub czarny dla wizualnego kontrastu
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)