MTCB12005
MTC™ Bio Western Blot Box
L × W × D 2 7/8 in. (7.3 cm) × 2 in. (5.1 cm) × 1 1/4 in. (3.2 cm), clear
Synonim(y):
Multi blot box, układanie western blot box
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear
polystyrene
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio B1200-5
dł. × szer. × gł.
2 7/8 in. (7.3 cm) × 2 in. (5.1 cm) × 1 1/4 in. (3.2 cm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Idealne pudełko dla każdego blotu
- Mniejsze zużycie przeciwciał
- Pokrywka na zawiasach minimalizuje parowanie
- Dla połówek, całości, pasków lub minis
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MTCB12005-5EA | 4065271079175 |