MTCA8813
MTC™ Bio Blu-Lite™ UHC Autoradiography Flim
W × L 5 in. × 7 in.
Synonim(y):
folia bibułowa, zachodnia folia do obrazowania
About This Item
Kod UNSPSC:
41105341
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio A8813
szer. × dł.
5 in. × 7 in.
Opis ogólny
12366 Film do autoradiografii UHC, 5x7 cali, 100 arkuszy/pudełko
Cechy i korzyści
- Średnio/ciemnoniebieska baza
- Idealny do chemiluminescencji
- Bardzo wysoki kontrast
- Idealny dla 14C, 32P, 33P, 125I i 35S
Informacje prawne
Blu-Lite is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MTCA8813-100EA | 4065271079007 |