Kluczowe dokumenty
MT30671569
Sigma-Aldrich
Ramię elektrody EasyPlace
complete
About This Item
Kod UNSPSC:
23242102
NACRES:
NB.79
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 30671569
kompatybilność
for use with Mettler-Toledo meters
Opis ogólny
Precyzyjna kontrola
Idealnie pionowy ruch czujnika ułatwia umieszczanie czujnika w próbkach.
Właściwe miejsce
EasyPlace zawiera dedykowane miejsca do kalibracji, krótko- i długoterminowego przechowywania czujnika oraz pomiarów, co upraszcza codzienną pracę.
Pasuje idealnie
Ramię elektrody EasyPlace pasuje do mieszadła magnetycznego EasyMix i standardowych saszetek, upraszczając obsługę i oszczędzając miejsce.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)