Key Documents
MSST0054
SILu™Lite AKT3, RAC-gamma serine/threonine-protein kinase human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonim(y):
Protein kinase Akt-3, Protein kinase B gamma (PKB gamma), RAC-PK-gamma, STK-2
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Poziom jakości
znacznik
His tagged
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
liquid
przydatność
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... AKT3(10000)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sekwencja
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1