Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
MAK432
Sigma-Aldrich
Histamine Quantification Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do wykrywania histaminy
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
zastosowanie
sufficient for 100 colorimetric tests
Poziom jakości
Zastosowanie
food and beverages
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Histamina jest aminą biogenną, powstającą w wyniku pojedynczej dekarboksylacji aminokwasu histydyny. Zatrucia pokarmowe histaminą to alergiczne zatrucia pokarmowe spowodowane spożyciem zepsutej żywności zawierającej znacznie podwyższony poziom histaminy. Podwyższony poziom fermentacji bakteryjnej może prowadzić do podwyższonego poziomu histaminy w różnych źródłach żywności i napojów, takich jak ryby, sfermentowane mięso, mleko, ser, piwo i wino.
Zastosowanie
Zestaw do oznaczania ilości histaminy może być używany do:
  • Testowanie żywności i napojów
  • Analiza fermentacji bakteryjnej
Cechy i korzyści
Przydatność
Zestaw jest odpowiedni do ilościowego oznaczania histaminy w różnych próbkach żywności i napojów.
Zasada
Zestaw opiera się na enzymatycznym utlenianiu histaminy, które jest połączone z redukcją odczynnika formazan WST. Intensywność koloru produktu, mierzona przy długości fali 450 nm, jest wprost proporcjonalna do stężenia histaminy w próbce.
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evidence that histamine is the causative toxin of scombroid-fish poisoning.
Morrow J D, et al.
The New England Journal of Medicine, 324(11), 716-720 (1991)