Kluczowe dokumenty
MAK020
Fructose-6-Phosphate Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonim(y):
Fructose-6-P Quantification Kit
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 100 fluorometric tests
metoda wykrywania
fluorometric
powiązane choroby
cancer
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Przydatność
Zasada
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.