MAK008
Hydroxyproline Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 100 colorimetric tests
metoda wykrywania
colorimetric
powiązane choroby
dermatological diseases
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Przydatność
Zasada
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Thyroid
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C