Kluczowe dokumenty
M9163
Medium 199
With Hanks′ salts, without ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, 10X
Synonim(y):
M199 Medium, TCM 199
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Medium 199, 10 ×, With Hanks′ salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Poziom jakości
sterylność
sterile-filtered
Formularz
liquid
stężenie
10 ×
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
komponenty
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: no
NaHCO3: no
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Rekonstytucja
najczęściej kupowane z tym produktem
suplement
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?