Kluczowe dokumenty
M7431
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAP Kinase 2 (ERK-2) antibody produced in mouse
clone 1B3B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NS13, Anti-p40, Anty-ERK, Anty-ERK-2, Anty-ERT1, Anty-MAPK2, Anty-P42MAPK, Anty-PRKM1, Anty-PRKM2, Anty-p41, Anty-p41mapk, Anty-p42-MAPK
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B3B9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 42 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunoprecipitation (IP): 4 μg using denatured ERK-2 from a mouse 3T3 fibroblast lysate
microarray: suitable
western blot: 0.5 μg/mL using lysates from human A431 cells, mouse 3T3 fibroblasts or rat L6 cells
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPK1(5594)
mouse ... Mapk1(26413)
rat ... Mapk1(116590)
Opis ogólny
Nadrodzina enzymów kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK) jest zaangażowana w szeroko rozpowszechnione szlaki sygnalizacyjne. Członkowie tej rodziny obejmują podrodziny ERK1/2 (kinaza białkowa regulowana sygnałem zewnątrzkomórkowym, określana również jako p42/p44 MAPK), JNK i p38 MAPK. Są to enzymy końcowe w kaskadzie sygnalizacyjnej, w której każda kinaza fosforyluje i aktywuje następnego członka w sekwencji. Fosforylacja zarówno tyrozyny, jak i treoniny jest niezbędna do pełnej aktywacji wszystkich kinaz MAPK. Kilka kinaz uczestniczy w aktywacji kaskady ERK. Kaskada ta jest inicjowana przez małe białko G Ras, które po stymulacji powoduje aktywację kinazy Raf1. Raf1 kontynuuje transmisję poprzez aktywację MEK. Aktywowany MEK wydaje się być jedyną kinazą zdolną do specyficznej fosforylacji i aktywacji ERK. ERK wydaje się być ważną cząsteczką regulacyjną, która może fosforylować cele regulacyjne w cytozolu (fosfolipaza A2, PLA2), translokowane do i fosforylować substraty w jądrze (ELK1). Aktywacja kaskady ERK pośredniczy i reguluje szlaki transdukcji sygnału w odpowiedzi na stres, sygnały mitogenne i jest ważna w rozwoju i różnicowaniu, uczeniu się, pamięci i przetrwaniu.
Anti-MAP Kinase 2 rozpoznaje 42 kDa MAPK2 kodowaną przez gen mapk. Przeciwciało może słabo reagować z MAPK1 (ERK1) i wiąże tylko zdenaturowaną kinazę MAP.
Immunogen
rekombinowana mysia kinaza MAP.
Zastosowanie
Przeciwciało monoklonalne anty-MAP Kinase 2 (ERK-2) jest odpowiednie do wykrywania przez immunoblotting, w stężeniu roboczym 0,5 μg/ml, przy użyciu lizatów całych komórek ludzkiego A431, mysich fibroblastów 3T3 lub szczurzych komórek L6. Wykrywanie MAPK2 (ERK-2) było możliwe w ludzkich komórkach gruczolakoraka okrężnicy HT-29. Zastosowania immunoprecypitacji w mysich fibroblastach 3T3 wymagają stężenia 4 μg. Przeciwciało może być odpowiednie do mikromacierzy białkowych.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.05% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Targeting the Extracellular Signal-Regulated Kinase Pathway in Cancer Therapy
Tanimura S and Ozaki K
Molecular Biology of the Cell, 34, 1781-1784 (2011)
Huayun Deng et al.
FEBS letters, 585(12), 1957-1962 (2011-05-24)
GPR35 is an orphan G protein-coupled receptor that is not well-characterized. Here we employ dynamic mass redistribution (DMR) assays to discover new GPR35 agonists. DMR assays identified tyrphostin analogs as GPR35 agonists, which were confirmed with receptor internalization, Tango β-arrestin
Haibei Hu et al.
PloS one, 7(4), e34934-e34934 (2012-04-19)
Fluorescent and luminescent probes are essential to both in vitro molecular assays and in vivo imaging techniques, and have been extensively used to measure biological function. However, little is known about the biological activity, thus potential interferences with the assay
Linda S Steelman et al.
Aging, 3(3), 192-222 (2011-03-23)
Dysregulated signaling through the Ras/Raf/MEK/ERK and PI3K/PTEN/Akt/mTOR pathways is often the result of genetic alterations in critical components in these pathways or upstream activators. Unrestricted cellular proliferation and decreased sensitivity to apoptotic-inducing agents are typically associated with activation of these
T Gudermann
Novartis Foundation symposium, 239, 68-79 (2001-09-01)
It has only recently been fully realized that G protein-coupled receptors and G proteins play crucial roles in the regulation of cell growth, differentiation and even tumour formation. Naturally occurring mutations in G protein-coupled receptors and in G protein alpha