Merck
M7273
Sigma-Aldrich
Anti-Microtubule-Associated Proteins (MAPs) antibody produced in rabbit
whole antiserum
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
whole antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
mammals
metody
western blot: 1:200
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Białko związane z mikrotubulami 2 (MAP2) jest białkiem neuronalnym. Należy do rodziny MAP2/Tau. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 2q34-q35. MAP2 jest obecne w neuronach. MAP2 jest głównym białkiem związanym z mikrotubulami w tkance mózgowej. Istnieją dwie główne klasy stabilnych termicznie MAP; dwie są podobnej wielkości o pozornej masie cząsteczkowej 280 kDa (MAP2a i MAP2b), a trzecia o niższej masie cząsteczkowej 70 kDa (MAP2c).
Specyficzność
Reaguje z dwiema głównymi klasami stabilnych termicznie MAP (MAP2 i τ). Nie reaguje z MAP1 ani tubuliną.
Immunogen
stabilne termicznie MAP przygotowane z bydlęcego mózgu.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Microtubule-Associated Proteins (MAPs) wytwarzane u królików zostało użyte w:
  • znakowaniu immunofluorescencyjnym
  • immunohistochemii
  • immunoprecypitacji
  • barwienie immunofluorescencyjne
  • western blotting
Działania biochem./fizjol.
Białko związane z mikrotubulami 2 (MAP2) oddziałuje z mikrotubulami w celu utrzymania struktury dendrytów. Odgrywa główną rolę we wspieraniu cytoszkieletu aktynowego w kolcach, wiążąc i zarodkując aktyny nitkowatej (f-aktyny) w celu modulowania morfologii kolców. Mikrotubule funkcjonują jako elementy strukturalne i ruchowe w mitozie, transporcie wewnątrzkomórkowym, ruchu wici i w cytoszkielecie.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dynamic Instability of Microtubules Assembled from Microtubule-Associated Protein-Free Tubulin: Neither Variability of Growth and Shortening Rates nor ?Rescue? Requires Microtubule-Associated Proteins
Billger MA, et al.
Biochemistry, 35(42), 13656-13663 (1996)
The MAP2/Tau family of microtubule-associated proteins
Dehmelt L, et al.
Genome Biology, 6(1), 1-10 (2005)
Increased Phosphorylation of Ca/Calmodulin-dependent Protein Kinase II and Its Endogenous Substrates in the Induction of Long Term Potentiation
Fukunaga K, et al.
Test, 270(11), 6119-6124 (1995)
Expression of multiple functional chemokine receptors and monocyte chemoattractant protein-1 in human neurons
Coughlan CM, et al.
Neuroscience, 97(3), 591-600 (2000)
J H Holstein et al.
British journal of pharmacology, 154(5), 1055-1062 (2008-05-06)
The immunosuppressive drug rapamycin (RAPA) prevents rejection in organ transplantation by inhibiting interleukin-2-stimulated T-cell division. Rapamycin has also been suggested to possess strong anti-angiogenic activities linked to a decrease in production of vascular endothelial growth factor (VEGF). Angiogenesis and VEGF