Key Documents
M6395
MCDB 105 Medium
With trace elements, L-glutamine and 25mM HEPES, powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
Molecular, Cellular, and Development Biology 105 medium
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
powder
metody
cell culture | mammalian: suitable
komponenty
phenol red: 0.001242 g/L
glucose: 0.72064 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.11 g/L
HEPES: 5.958 g/L (25mM)
L-glutamine: 0.3653 g/L
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- human umbilical vein endothelial cells
- primary human endometrial stromal cells (ESC)
- ovarian cancer cell line (OVCAR3)
Ilość
najczęściej kupowane z tym produktem
suplement
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1