Kluczowe dokumenty
M5319
Matrine
Synonim(y):
Matridin-15-one, Sophocarpidine
About This Item
Polecane produkty
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1CCCC2C3CCCN4CCCC(CN12)C34
InChI
1S/C15H24N2O/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12+,13+,15-/m0/s1
Klucz InChI
ZSBXGIUJOOQZMP-JLNYLFASSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- to study its antioxidant and protective effect on doxorubicin (DOX)-induced cardiotoxicity in mice model and H9C2 cells
- as a chemotherapeutic agent to test its inhibitory effect on the growth of human glioblastoma multiforme (GBM) cells, and ovarian cancer cells
- to study its effect on mitochondrial fission and its anti-tumor functionality in HepG2 cells
- as a necroptosis inducer in cholangiocarcinoma (CCA) cell lines
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?